Tlačiť
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12 g/mol
Teplota tavenia: 144…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091008
Číslo CAS: 220239-68-9