Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7845-1G PC7845-25G PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA 26.52 EUR
APOSPC7845-1G APOSPC7845-25G APOSPC7845-5G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂NO
Mw: 173.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236229
Číslo CAS: 243863-36-7
OSN: 2735
ADR: 8 III