Tlačiť
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 EUR
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Teplota varu: 146 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368763
Číslo CAS: 158364-83-1
OSN: 1993
ADR: 3,III