Tlačiť
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 181.71 EUR
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Teplota varu: 144 °C
Hustota: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039266
Číslo CAS: 429-60-7