Tlačiť
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7825-25G PC7825-5G
APOSPC7825-25GEA 237.13 EUR
APOSPC7825-25G APOSPC7825-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClF₃N₅
Teplota tavenia: 209…213 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569535
Číslo CAS: 18960-29-7