Tlačiť
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
PC7823-25G PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA 184.26 EUR
APOSPC7823-25G APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
Mw: 231.5
Teplota varu: 113…114 °C
Hustota: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013602
Číslo CAS: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
OSN: 2985
ADR: 3+8 II