Tlačiť
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]biguanide hydrochloride
PC7822-25G PC7822-5G PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA 74.9 EUR
APOSPC7822-25G APOSPC7822-5G APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClF₃N₅O
Mw: 297.66 g/mol
Teplota tavenia: 212…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569536
Číslo CAS: 42823-09-6