Tlačiť
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Teplota tavenia: 28…34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083531
Číslo CAS: 220228-03-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III