Tlačiť
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Mw: 171.12
Teplota varu: 103 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061221
Číslo CAS: 220227-80-5
OSN: 3276
ADR: 6.1 III