Tlačiť
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Mw: 171.12
Teplota varu: 84 °C/1mmHg
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061220
Číslo CAS: 220141-74-2
OSN: 3276
ADR: 6.1 III