Tlačiť
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-5G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-5G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 98%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061219
Číslo CAS: 114152-21-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III