Tlačiť
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,5-Trifluorobenzyl cyanide, 2,3,5-Trifluorophenylacetonitrile
PC7818K-1G PC7818K-250MG
APOSPC7818K-1GEA 75.01 EUR
APOSPC7818K-1G APOSPC7818K-250MG
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083546
Číslo CAS: 243666-14-0
OSN: 3276
ADR: 6.1,III