Tlačiť
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061234
Číslo CAS: 243666-13-9
OSN: 3276
ADR: 6.1,III