Tlačiť
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Trifluorophenylacetic acid
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 31.57 EUR
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061218
Číslo CAS: 209991-63-9