Tlačiť
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 28.28 EUR
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Teplota tavenia: 121…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082479
Číslo CAS: 209995-38-0