Tlačiť
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 135.58 EUR
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₂F₃CH₂COOH
Teplota tavenia: 106…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083547
Číslo CAS: 132992-28-0