Tlačiť
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 24.91 EUR
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₆H₂F₃CH₂COOH
Mw: 190.12
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061235
Číslo CAS: 243666-12-8