Tlačiť
2,4,6-Trifluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 386.94 EUR
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorophenol 98%
2,4,6-Trifluorophenol
Vzorec: C₆H₃F₃O
Mw: 148.08
Teplota varu: 155
Teplota tavenia: 47…52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061216
Číslo CAS: 2268-17-9
OSN: 3261
ADR: 8 II