Tlačiť
2,3,4-Trifluorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 365.02 EUR
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophenol 98%
2,3,4-Trifluorophenol
Vzorec: C₆H₃F₃O
Mw: 148.08
Teplota varu: 68…70 °C/43mmHg
Teplota tavenia: 30…34 °C
Hustota: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042426
Číslo CAS: 2822-41-5
OSN: 2925
ADR: 4.1+8 III