Tlačiť
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 344.48 EUR
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClF₂N₅
Teplota tavenia: 213…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094449
Číslo CAS: 537037-56-2