Tlačiť
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 202.68 EUR
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClF₂N₅
Teplota tavenia: 226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094447
Číslo CAS: 1030829-66-3