Tlačiť
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
PC7804-100G PC7804-25G PC7804-5G
APOSPC7804-100GEA 249.15 EUR
APOSPC7804-100G APOSPC7804-25G APOSPC7804-5G
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota varu: 118 °C/14.25mmHg
Teplota tavenia: 41…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143458
Číslo CAS: 19415-51-1