Tlačiť
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 24.91 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55
Teplota varu: 237 °C
Teplota tavenia: 8 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00069418
Číslo CAS: 345-18-6