Tlačiť
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Nitro-2,4,6-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluoronitrobenzene
PC7800-25G PC7800-5G PC7800-1G
APOSPC7800-25GEA 267.95 EUR
APOSPC7800-25G APOSPC7800-5G APOSPC7800-1G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Teplota varu: 182…185 °C
Teplota tavenia: 44318 °C
Hustota: 1,514 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014687
Číslo CAS: 315-14-0
EINECS: 206-248-8