Tlačiť
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 256.32 EUR
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Teplota varu: 105…106 °C/14mmHg
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 394-39-8
OSN: 3265
ADR: 8,III