Tlačiť
Tetrafluorophthalic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7797-25G PC7797-5G PC7797-100G
APOSPC7797-25GEA 143.6 EUR
APOSPC7797-25G APOSPC7797-5G APOSPC7797-100G
Tetrafluorophthalic anhydride 98%
Tetrafluorophthalic anhydride
Vzorec: C₈F₄O₃
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039697
Číslo CAS: 652-12-0
EINECS: 211-485-5