Tlačiť
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 93.06 EUR
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Vzorec: C₁₁H₈F₄O₃
Teplota varu: 100 °C/0,075mmHg
Teplota tavenia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00523020
Číslo CAS: 94695-50-8