Tlačiť
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
PC7790-100G PC7790-250G PC7790-1KG
APOSPC7790-100GEA 75.01 EUR
APOSPC7790-100G APOSPC7790-250G APOSPC7790-1KG
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Teplota varu: 194…195 °C/760mmHg
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007051
Číslo CAS: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
OSN: 2810
ADR: 6.1,III