Tlačiť
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 24.95 EUR
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
Teplota tavenia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044104
Číslo CAS: 83121-15-7