Tlačiť
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 73 EUR
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃OS
Teplota varu: 77…78 °C
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036035
Číslo CAS: 461-84-7