Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 470.26 EUR
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃S
Mw: 178.18
Teplota varu: 66…68 °C/15mmHg
Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042320
Číslo CAS: 825-83-2