Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 39.79 EUR
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Vzorec: C₈H₆F₃NS
Teplota tavenia: 135…138 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051806
Číslo CAS: 72505-21-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III