Tlačiť
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 332.93 EUR
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Teplota tavenia: 266…269 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006779
Číslo CAS: 322-97-4