Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Teplota varu: 108 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153289
Číslo CAS: 3796-24-5
OSN: 1993
ADR: 3,II