Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7766G-1G PC7766G-25G PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA 24.95 EUR
APOSPC7766G-1G APOSPC7766G-25G APOSPC7766G-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Teplota varu: 113…115 °C
Hustota: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100032
Číslo CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III