Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC7766B-100G PC7766B-25G PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA 244.28 EUR
APOSPC7766B-100G APOSPC7766B-25G APOSPC7766B-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃F₃N₂
Teplota varu: 70 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115018
Číslo CAS: 20154-03-4