Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 417.97 EUR
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Teplota varu: 216 °C
Teplota tavenia: 36…39 °C
Hustota: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039231
Číslo CAS: 711-33-1