Tlačiť
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, o-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 129.56 EUR
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Teplota varu: 219…220 °C
Hustota: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013557
Číslo CAS: 16185-96-9