Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 126.35 EUR
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
Teplota varu: 86 °C/35mmHg
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042424
Číslo CAS: 381-98-6
OSN: 3261
ADR: 8,II