Tlačiť
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 232.25 EUR
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Mw: 212.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00269411
Číslo CAS: 243666-11-7