Tlačiť
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 64.98 EUR
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
Teplota varu: 180 °C
Hustota: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00672934
Číslo CAS: 1996-30-1