Tlačiť
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 28.24 EUR
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Vzorec: C₄H₇F₃O
Mw: 128.09 g/mol
Teplota varu: 80…81 °C
Hustota: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014391
Číslo CAS: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
OSN: 1987
ADR: 3 II