Tlačiť
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 378.26 EUR
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Teplota varu: 92…94 °C/6…8mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01862650
Číslo CAS: 386715-33-9