Tlačiť
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA 104.69 EUR
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Teplota tavenia: 113…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094440
Číslo CAS: 739336-26-6