Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 EUR
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NS
Teplota varu: 207 °C
Teplota tavenia: 39…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039645
Číslo CAS: 1645-65-4
OSN: 3261
ADR: 8,II