Tlačiť
2-Fluorobenzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7734-100G PC7734-25G PC7734-500G
APOSPC7734-100GEA 229.44 EUR
APOSPC7734-100G APOSPC7734-25G APOSPC7734-500G
2-Fluorobenzylamine 95%
2-Fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈FN
Mw: 125.15
Teplota varu: 73…75 °C/13mmHg
Hustota: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008107
Číslo CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
OSN: 2735
ADR: 8 III