Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 53.27 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Ionic Liquid.
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
Mw: 284.18
Teplota varu: >340 °C
Teplota tavenia: 44383 °C
Hustota: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093295
Číslo CAS: 174501-64-5