Tlačiť
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 750.9 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇FN₂
Teplota tavenia: 50…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09756481
Číslo CAS: 2341-25-5