Tlačiť
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 116.56 EUR
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Mw: 212.17
Teplota varu: 90 °C/0.05mmHg
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060493
Číslo CAS: 25371-98-6