Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 63.38 EUR
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Teplota varu: 118…122 °C/17mmHg
Teplota tavenia: 59…66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042508
Číslo CAS: 368-90-1